Learn More
2'-hidroxiflavona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2'-Hydroxyflavone |
| CAS | 35244-11-2 |
| Fórmula molecular | C15 H10 O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-(2-Hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 2-(2-Hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H10O3/c16-12-7-3-1-5-10(12)15-9-13(17)11-6-2-4-8-14(11)18-15/h1-9,16H |
| SMILES | Oc1ccccc1C2=CC(=O)c3ccccc3O2 |
| Nombre IUPAC | 2-(2-hidroxifenil)cromen-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 238.238 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.063 |