Learn More
2'-Hidroxiflavanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11486007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11486007 1 g 1 g
11496007 5 g 5 g
11406017 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11486007 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' B25039.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 35244-11-2 | C15H12O3
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 35244-11-2
Fórmula molecular C15H12O3
Número MDL MFCD00017702
Sinónimo 2r-2-2-hydroxyphenyl-2,3-dihydrochromen-4-one, 2r-2-2-hydroxyphenyl-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 2r-2-2-hydroxyphenyl-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-4-one, 2r-2-2-hydroxyphenyl-2,3-dihydro-1-benzopyran-4-one
Specifications
Nombre del producto químico o material 2'-Hydroxyflavanone
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.25
Porcentaje de pureza 98%