Learn More
2-hidroxietilflurazepam, Mikromol™
Código de producto. 17944056
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17944056 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17944056 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0070.070025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-hidroxietilflurazepam
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxyethylflurazepam
CAS 20971-53-3
Nombres de analitos o componentes 2-Hydroxyethylflurazepam
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H14 Cl F N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Hydroxyethylflurazepam
Fórmula InChI InChI=1S/C17H14ClFN2O2/c18-11-5-6-15-13(9-11)17(12-3-1-2-4-14(12)19)20-10-16(23)21(15)7-8-22/h1-6,9,22H,7-8,10H2
SMILES OCCN1C(=O)CN=C(c2ccccc2F)c3cc(Cl)ccc13
Nombre IUPAC 7-cloro-5-(2-fluorofenil)-1-(2-hidroxietil)-3H-1,4-benzodiazepin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 332.76
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.0728 g/mol