Learn More
2-hidroxietilflurazepam 1,0 mg/ml en metanol, LoGiCal
Product Code. 30459035
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Unit Size:
1 ml
Product Code. Cantidad unitSize
30459035 1 mL 1 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30459035 Supplier LoGiCal Supplier No. LGCAMP0070.0701
This item is not returnable. View return policy
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
2-hidroxietilflurazepam 1,0 mg/ml en metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxyethylflurazepam
CAS 20971-53-3
Nombres de analitos o componentes 2-Hydroxyethylflurazepam
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H14 Cl F N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-Hydroxyethylflurazepam
Fórmula InChI InChI=1 S/C17H14ClFN2O2/c18-11-5-6-15-13(9-11)17(12-3-1-2-4-14(12)19)20-10-16(23)21(15)7-8-22/h1-6,9,22 H,7-8,10H2
SMILES OCCN1C(=O)CN=C(c2ccccc2F)c3cc(Cl)ccc13
Nombre IUPAC 7-cloro-5-(2-fluorofenil)-1-(2-hidroxietil)-3 H-1,4-benzodiazepin-2-ona
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Peso molecular (g/mol) 332.76
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.0728 g/mol