Learn More
2-hidroxietilflurazepam 0,1 mg/ml en metanol, LoGiCal
Código de producto. 30457484
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457484 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30457484 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0070.0702
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
2-hidroxietilflurazepam 0,1 mg/ml en metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxyethylflurazepam
CAS 20971-53-3
Nombres de analitos o componentes 2-Hydroxyethylflurazepam
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H14 Cl F N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-Hydroxyethylflurazepam
Fórmula InChI InChI=1 S/C17H14ClFN2O2/c18-11-5-6-15-13(9-11)17(12-3-1-2-4-14(12)19)20-10-16(23)21(15)7-8-22/h1-6,9,22 H,7-8,10H2
SMILES OCCN1C(=O)CN=C(c2ccccc2F)c3cc(Cl)ccc13
Nombre IUPAC 7-cloro-5-(2-fluorofenil)-1-(2-hidroxietil)-3 H-1,4-benzodiazepin-2-ona
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Medicina legal
Peso molecular (g/mol) 332.76
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 332,0728 g/mol