Learn More
2-Hidroxietilbenzimidazolidinona-2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxyethylbenzimidazolidinone-2 |
| CAS | 63388-01-2 |
| Fórmula molecular | C9 H10 N2 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-(2-Hydroxy-Ethyl)-1,3-Dihydro-Benzoimidazol-2-One |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10N2O2/c12-6-5-11-8-4-2-1-3-7(8)10-9(11)13/h1-4,12H,5-6H2,(H,10,13) |
| SMILES | OCCN1C(=O)Nc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 3-(2-hidroxietil)-1H-benzimidazol-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 178.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.0742 |