Learn More
Bromuro de (2-hidroxietil) trifenilfosfonio, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11370164
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11370164 100 g 100 g
11360164 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11370164 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00679.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7237-34-5 | C20H20BrOP | 387.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7237-34-5
Fórmula molecular C20H20BrOP
Peso molecular (g/mol) 387.26
Número MDL MFCD00011901
Clave InChI QZJOQNHOOVSESC-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2-hydroxyethyl triphenylphosphonium bromide, 2-hydroxyethyl triphenylphosphanium bromide, acmc-20appe, 2-hydroxyethyltriphenylphosphonium bromide, 2-hydroxyethyl triphenyphosphonium bromide, 2-hydroxyethyl triphenyl phosphanium bromide, 2-hydroxy ethyl triphenylphosphonium bromide, phosphonium, 2-hydroxyethyl triphenyl-,bromide 1:1, phosphonium, 2-hydroxyethyl triphenyl-, bromide 1:1
PubChem CID 2733550
Nombre IUPAC (2-hydroxyethyl)triphenylphosphanium bromide
SMILES [Br-].OCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Hydroxyethyl)triphenylphosphonium bromide
Punto de fusión 218°C to 220°C
Cantidad 100 g
Beilstein 3922741
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.26
Porcentaje de pureza ≥98%