Learn More
Salicilato de 2-hidroxietilo, 98+ %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10229603 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
50 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10229603 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10147803 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10301434 1 L Frasco de vidrio 1 litro
3 options
Código de producto. 10229603
Marca: Thermo Scientific Acros 174102500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-28-5
Fórmula molecular C9H10O4
Peso molecular (g/mol) 182.18
Número MDL MFCD00002862
Clave InChI LVYLCBNXHHHPSB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxyethyl salicylate, glycol salicylate, ethylene glycol monosalicylate, espirosal, glycol monosalicylate, rheumacyl, sarocol, spirosal, glysal, phlogont
PubChem CID 6880
ChEBI CHEBI:86541
Nombre IUPAC 2-hidroxietilo 2-hidroxibenzoato
SMILES OCCOC(=O)C1=CC=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxyethyl salicylate
Punto de fusión 25°C
Color Incolora
Densidad 1.2500g/mL
Punto de ebullición 172°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 174°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal 2-(HO)C6H4CO2CH2CH2OH
Cantidad 250 mL
Beilstein 10, 81
Índice Merck 15, 4535
Gravedad específica 1.25
Información de solubilidad Solubility in water: 13g/L (20°C). Other solubilities: very soluble in alcohol,benzene,chloroform,,ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.18
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido aceitoso o sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Hydroxyethyl salicylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.