Learn More
Fosfato de 2-hidroxietilo, TRC
Código de producto. 30392625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30392625 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30392625 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94205010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxyethyl Phosphate
CAS 1892-26-8
Fórmula molecular C2H7O5P
Cantidad 10 mg
Sinónimo 1-(Dihydrogen phosphate)1,2-Ethanediol, Ethylene glycol, Mono(dihydrogen phosphate), 2-Hydroxyethyl Dihydrogen Phosphate, 2-Hydroxyethyl Phosphate, Ethane-1,2-diol 1-Phosphate, Ethylene Glycol Monophosphate, Hydroxyethyl Phosphate, Mono(hydroxyethyl) Phosphate, Phosphoric Acid Mono(2-hydroxyethyl) Ester, β-Hydroxyethyl Phosphate
Fórmula InChI InChI=1S/C2H7O5P/c3-1-2-7-8(4,5)6/h3H,1-2H2,(H2,4,5,6)
SMILES OCCOP(=O)(O)O
Peso molecular (g/mol) 142.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.0031