Learn More
Fosfato de 2-hidroxietilo-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxyethyl Phosphate-d4 |
| Fórmula molecular | C2H3D4O5P |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1-(Dihydrogen phosphate)1,2-Ethanediol-d4, Ethylene glycol, Mono(dihydrogen phosphate)-d4, 2-Hydroxyethyl Dihydrogen Phosphate-d4, 2-Hydroxyethyl Phosphate-d4, Ethane-1,2-diol 1-Phosphate, Ethylene Glycol Monophosphate-d4, Hydroxyethyl Phosphate-d4, Mono(hydroxyethyl) Phosphate-d4, Phosphoric Acid Mono(2-hydroxyethyl) Ester-d4, β-Hydroxyethyl Phosphate-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H31O7P/c1-3-5-8-17-11-13-20-22(16,19-10-7-15)21-14-12-18-9-6-4-2/h15H,3-14H2,1-2H3/i7D2,10D2 |
| SMILES | OC([2H])([2H])C([2H])([2H])OP(O)(O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 146.07 |