Learn More
2-Hidroxietil Nortadalafilo, TRC
Código de producto. 30135740
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135740 10 mg 10 miligramos
30138014 100 mg 100 miligramos
30007366 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135740 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94224510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 385769-94-8
Fórmula molecular C23H21N3O5
Peso molecular (g/mol) 419.43
Sinónimo 2-Hydroxyethyl Nortadalafil, rel-(6R,12aR)-6-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,3,6,7,12,12a-hexahydro-2-(2-hydroxyethyl)pyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione
Nombre IUPAC (2R,8R)-2-(1,3-benzodioxol-5-il)-6-(2-hidroxietil)-3,6,17-triaztetraciclo[8.7.0.0^{3,8}.0^{11,16}]heptadeca-1(10),11,13,15-tetraeno-4,7-dione
SMILES OCCN1CC(=O)N2[C@H](Cc3c([nH]c4ccccc34)[C@H]2c5ccc6OCOc6c5)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxyethyl Nortadalafil
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H21N3O5/c27-8-7-25-11-20(28)26-17(23(25)29)10-15-14-3-1-2-4-16(14)24-21(15)22(26)13-5-6-18-19(9-13)31-12-30-18/h1-6,9,17,22,24,27H,7-8,10-12H2/t17-,22-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.1481
Porcentaje de pureza >95%