Learn More
2-hidroxietil metil sulfona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxyethyl Methyl Sulfone |
| CAS | 15205-66-0 |
| Fórmula molecular | C3H8O3S |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 2-(Methanesulfonyl)ethanol, (Methylsulfonyl)ethyl Alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H8O3S/c1-7(5,6)3-2-4/h4H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)CCO |
| Nombre IUPAC | 2-metilsulfoniletanol |
| Peso molecular (g/mol) | 124.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 124.0194 |