Learn More
2-hidroxietil metil sulfona, TRC
Código de producto. 30391540
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30391540 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30391540 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94233010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxyethyl Methyl Sulfone
CAS 15205-66-0
Fórmula molecular C3H8O3S
Cantidad 10 g
Sinónimo 2-(Methanesulfonyl)ethanol, (Methylsulfonyl)ethyl Alcohol
Fórmula InChI InChI=1S/C3H8O3S/c1-7(5,6)3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
SMILES CS(=O)(=O)CCO
Nombre IUPAC 2-metilsulfoniletanol
Peso molecular (g/mol) 124.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.0194
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.