Learn More
2-Hidroxietil Metacrilato, TRC
Código de producto. 30138398
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138398 25 g 25 g
30135305 1 g 1 g
30010022 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138398 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94223025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 868-77-9
Fórmula molecular C6 H10 O3
Peso molecular (g/mol) 130.14
Sinónimo 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, Methacrylic acid, 2-hydroxyethyl ester (6CI,8CI), Methacrylic acid, ester with glycol (7CI), 2-(Methacryloyloxy)ethanol, 2-HEMA, 2-Hydroxyethyl 2-methylprop-2-enoate, 2-Hydroxyethyl methacrylate, Acryester HISS, Acryester HO, Acryester HOMA, Acryl Ester HO, Bisomer HEMA, Bisomer SR, Blemmer E, EB 109, EB 109 (monomer), EM 321, Ethylene glycol methacrylate, Ethylene glycol monomethacrylate, GE 610, Glycol methacrylate, Glycol monomethacrylate, HEMA, HEMA 90, JB 4 Plus, Kayarad 2-HEMA, Light Ester HO, Light Ester HO 250, Light Ester HO 250M, Light Ester HO 250N, M 0085, Mhoromer BM 903, Mhoromer BM 905, Monomer MG 1, NSC 24180, Rocryl 400, Visiomer HEMA 98, β-Hydroxyethyl methacrylate
Nombre IUPAC 2-hidroxietilo 2-metilprop-2-enoato
SMILES CC(=C)C(=O)OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxyethyl Methacrylate
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O3/c1-5(2)6(8)9-4-3-7/h7H,1,3-4H2,2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.063