Learn More
Metacrilato de 2-hidroxietilo, 97 %, estab. con 500 ppm de 4-metoxifenol aprox., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11481307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11481307 100 g 100 g
11491307 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11481307 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24260.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 868-77-9 | C6H10O3 | 130.143 g/mol
2-Hydroxyethyl methacrylate is used in UV-curable inks and coatings. It is also used in adhesives, artificial nails, dental materials and lacquers. In dentistry, it is one of the main volatile acrylates along with methyl methacrylate. Further, it is used as a monomer in the synthesis of polymers for dental prosthetics and for geotechnical grouting in construction work.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metacrilato de 2-hidroxietilo se utiliza en tintas y revestimientos secables por UV. También se utiliza en adhesivos, uñas postizas, materiales dentales y lacas. En odontología, es uno de los principales acrilatos volátiles junto con el metacrilato de metilo. Además, se utiliza como monómero en la síntesis de polímeros para prótesis dentales y para la inyección geotécnica en obras de construcción.
Solubilidad
Ligeramente miscible en agua caliente.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 868-77-9
Fórmula molecular C6H10O3
Peso molecular (g/mol) 130.143
Número MDL MFCD00002863
Clave InChI WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxyethyl methacrylate, glycol methacrylate, hydroxyethyl methacrylate, glycol monomethacrylate, hema, ethylene glycol methacrylate, 2-methacryloyloxy ethanol, 2-hydroxyethylmethacrylate, mhoromer, monomer mg-1
PubChem CID 13360
ChEBI CHEBI:34288
Nombre IUPAC 2-hidroxietilo 2-metilprop-2-enoato
SMILES CC(=C)C(=O)OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxyethyl methacrylate
Nombre de nota stabilized with ≈500ppm 4-methoxyphenol
Punto de fusión -12°C
Densidad 1.071
Punto de ebullición 250°C
Temperatura de inflamación 101°C (213°F)
Olor Ester-like
Índice de refracción 1.453
Cantidad 100 g
Beilstein 1071583
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Slightly miscible with hot water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.14
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Hydroxyethyl methacrylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Hydroxyethyl methacrylate