Learn More
2-Hidroxietil Benzoato (Monobenzoato de Etilenglicol), TRC
Código de producto. 30377134
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30377134 10 g -
30373794 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30377134 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE91752510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94-33-7
Fórmula molecular C9 H10 O3
Peso molecular (g/mol) 166.17
Sinónimo 2-Benzoyloxyethanol, 1,2-Ethanediol, 1-benzoate, 1,2-Ethanediol, monobenzoate (9CI), Ethylene glycol, monobenzoate (8CI), 2-(Benzoyloxy)ethanol, 2-Benzoyloxy-1-hydroxyethane, 2-Hydroxyethyl benzoate, 2-Hydroxyethyl phenylacetate, NSC 57378, β-Hydroxyethyl benzoate
Nombre IUPAC 2-hidroxietil benzoato
SMILES OCCOC(=O)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxyethyl Benzoate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O3/c10-6-7-12-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,10H,6-7H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.063