Learn More
Acrilato de 2-hidroxietilo, 97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15750859 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 LT
250 ML
5 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15750859 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10786232 5 mL Glass bottle 5 ML
10368983 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10309090 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15750859 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 334080010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 818-61-1 | C5H8O3 | 116.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 818-61-1 , 150-76-5
Fórmula molecular C5H8O3
Peso molecular (g/mol) 116.12
Número MDL MFCD00002865
Clave InChI OMIGHNLMNHATMP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxyethyl acrylate, hydroxyethyl acrylate, 2-propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, ethylene glycol monoacrylate, bisomer 2hea, acrylic acid 2-hydroxyethyl ester, 2-acryloyloxy ethanol, ethylene glycol, acrylate, acrylic acid, 2-hydroxyethyl ester, 2-hydroxyethylacrylate
PubChem CID 13165
Nombre IUPAC 2-hidroxietil prop-2-enoato
SMILES C=CC(=O)OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxyethyl acrylate
Nombre de nota Stabilized
Acidez 4mg KOH/g max.
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -60°C
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.1060g/mL
Punto de ebullición 210°C to 215°C
Temperatura de inflamación 99°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4490 to 1.451
Cantidad 1 L
Gravedad específica 1.106
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water
Estabilizante 200 to 450ppm MEHQ
Viscosidad 9 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.12
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido aceitoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Hydroxyethyl acrylate, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Hydroxyethyl acrylate