Learn More
Acrilato de 2-hidroxietilo, 97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10368983 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 LT
250 ML
5 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10368983 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10786232 5 mL Glass bottle 5 ML
15750859 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10309090 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10368983 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 334082500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 818-61-1 | C5H8O3 | 116.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 818-61-1 , 150-76-5
Fórmula molecular C5H8O3
Peso molecular (g/mol) 116.12
Número MDL MFCD00002865
Clave InChI OMIGHNLMNHATMP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxyethyl acrylate, hydroxyethyl acrylate, 2-propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, ethylene glycol monoacrylate, bisomer 2hea, acrylic acid 2-hydroxyethyl ester, 2-acryloyloxy ethanol, ethylene glycol, acrylate, acrylic acid, 2-hydroxyethyl ester, 2-hydroxyethylacrylate
PubChem CID 13165
Nombre IUPAC 2-hidroxietil prop-2-enoato
SMILES C=CC(=O)OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxyethyl acrylate
Nombre de nota Stabilized
Acidez 4mg KOH/g max.
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -60°C
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.1060g/mL
Punto de ebullición 210°C to 215°C
Temperatura de inflamación 99°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4490 to 1.451
Cantidad 250 mL
Gravedad específica 1.106
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water
Estabilizante 200 to 450ppm MEHQ
Viscosidad 9 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.12
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido aceitoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Hydroxyethyl acrylate, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.