Learn More
2-Hidroxietil acrilato, 97 %, estab. con 200-300 ppm de 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11446576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11446576 1000 g 1000 g
11456576 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11446576 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24815.0B
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 818-61-1 | C5H8O3 | 116.116 g/mol
As a reactive monomer2-Hydroxyethyl acrylate is used as a crosslinking agent for resins, plastics and rubber modifiers. Further, it is used in the synthesis of amphilic block copolymers by nitroxide mediated living radical polymerization. In addition to this, it is used to prepare tuned poly(hydroxyethyl acrylate) by atom transfer radical polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Como monómero reactivo de acrilato de 2-hidroxietilo, se utiliza como agente reticulante para resinas, plásticos y modificadores de caucho. Además, se utiliza en la síntesis de copolímeros en bloque anfifílicos por polimerización viva por radicales mediada por nitroxida. Asimismo, se utiliza para preparar poli(hidroxietil acrilato) afinado mediante polimerización radicalaria de transferencia de átomos.
Solubilidad
Miscible en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con ácidos, bases, peróxidos, metales, cobre y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 818-61-1
Fórmula molecular C5H8O3
Peso molecular (g/mol) 116.116
Número MDL MFCD00002865
Clave InChI OMIGHNLMNHATMP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxyethyl acrylate, hydroxyethyl acrylate, 2-propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, ethylene glycol monoacrylate, bisomer 2hea, acrylic acid 2-hydroxyethyl ester, 2-acryloyloxy ethanol, ethylene glycol, acrylate, acrylic acid, 2-hydroxyethyl ester, 2-hydroxyethylacrylate
PubChem CID 13165
Nombre IUPAC 2-hidroxietil prop-2-enoato
SMILES C=CC(=O)OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxyethyl acrylate
Nombre de nota stabilized with 200 to 300ppm 4-methoxyphenol
Punto de fusión <-60°C
Densidad 1.106
Punto de ebullición 192°C
Temperatura de inflamación 101°C (214°F)
Olor Pungent
Fórmula lineal CH2=CHCO2CH2CH2OH
Índice de refracción 1.45
Cantidad 1000 g
Número UN UN2927
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.12
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Hydroxyethyl acrylate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Hydroxyethyl acrylate