Learn More
2-hidroxietil 4-(tert-butil)benzenosulfonato, TRC
Código de producto. 30390917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30390917 2.5 g
30390452 250 mg
30407004 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30390917 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH3939402.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1413393-94-8
Fórmula molecular C12 H18 O4 S
Peso molecular (g/mol) 258.33
Sinónimo Benzenesulfonic acid, 4-(1,1-dimethylethyl)-, 2-hydroxyethyl ester, 2-Hydroxyethyl 4-tert-butylbenzenesulfonate
Nombre IUPAC 2-hidroxietil 4-tert-butilbenzononato
SMILES CC(C)(C)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxyethyl 4-tert-butylbenzenesulfonate
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18O4S/c1-12(2,3)10-4-6-11(7-5-10)17(14,15)16-9-8-13/h4-7,13H,8-9H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.0926