Learn More
4-[((2RS)-2-hidroxi-3-(isopropilamino)propil)oxi]benzoato de 2-hidroxietilo, Mikromol™
Descripción
4-[((2RS)-2-hidroxi-3-(isopropilamino)propil)oxi]benzoato de 2-hidroxietilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)benzoic Acid 2-Hydroxyethyl Ester |
| CAS | 1346601-19-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)benzoic Acid 2-Hydroxyethyl Ester |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C15H23NO5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzoic Acid 2-Hydroxyethyl Ester, Bisoprolol Hydroxyethyl Ester |
| SMILES | CC(C)NCC(O)COc1ccc(cc1)C(=O)OCCO |
| Peso molecular (g/mol) | 297.35 |
| Cantidad | 25 mg |