Learn More
2-Hidroxietanosulfónico (80% p/w en agua), TRC
Código de producto. 30408021
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30408021 50 g
30407328 10 g
30391661 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30408021 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH55339550G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-36-8
Fórmula molecular C2H5O4S
Peso molecular (g/mol) 126.13
Sinónimo (2-Hydroxyethyl)sulfonic Acid, (Hydroxyethyl)sulfonic Acid, 2-Hydroxyethane-1-sulfonic Acid, Ethanolsulfonic Acid, Isethionic Acid, NSC 60516, Tego HES 70
Nombre IUPAC Ácido 2-hidroxietanoesulfónico
SMILES OCCS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxyethanesulfonic Acid
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H6O4S/c3-1-2-7(4,5)6/h3H,1-2H2,(H,4,5,6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.9987
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.8