Learn More
Ácido 2-hidroxietanofosfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethephon-hydroxy |
| CAS | 22987-21-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C2 H7 O4 P |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Phosphonic acid, (2-hydroxyethyl)- (8CI,9CI), P-(2-Hydroxyethyl)phosphonic acid, (2-Hydroxyethyl)phosphonic acid, 2-Hydroxyethanephosphonic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H7O4P/c3-1-2-7(4,5)6/h3H,1-2H2,(H2,4,5,6) |
| SMILES | OCCP(=O)(O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-hidroxietilfosfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 126.05 |
| Mostrar más |