Learn More
2-hidroxiestriol, TRC
Código de producto. 30399443
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30399443 1 mg
30396109 5 mg
30400065 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30399443 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9493131MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1232-80-0
Fórmula molecular C18H24O4
Peso molecular (g/mol) 304.38
Sinónimo (16α,17β)-Estra-1,3,5(10)-triene-2,3,16,17-tetrol, 2-Hydroxy-16α,17β-estriol
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S,16R,17R)-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fentrantreno-2,3,16,17-tetrol
SMILES OC(C(O)=C1)=CC2=C1[C@@]3([H])CC[C@]4(C)[C@@H](O)[C@H](O)C[C@@]4([H])[C@]3([H])CC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxyestriol
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H24O4/c1-18-5-4-10-11(13(18)8-16(21)17(18)22)3-2-9-6-14(19)15(20)7-12(9)10/h6-7,10-11,13,16-17,19-22H,2-5,8H2,1H3/t10-,11+,13-,16+,17-,18-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.1675