Learn More
2-Hidroxillotinib, TRC
Código de producto. 30401677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30401677 10 mg
30401133 5 mg
30392826 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30401677 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH10104010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2306363-09-5
Fórmula molecular C22H23N3O5
Peso molecular (g/mol) 409.44
Sinónimo 4-[(3-Ethynylphenyl)amino]-6,7-bis(2-methoxyethoxy)-2(1H)-quinazolinone
Nombre IUPAC 4-(3-etillanilino)-6,7-bis(2-metoxietoxi)-1H-quinazolina-2-una
SMILES COCCOc1cc2NC(=O)N=C(Nc3cccc(c3)C#C)c2cc1OCCOC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxyerlotinib
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H23N3O5/c1-4-15-6-5-7-16(12-15)23-21-17-13-19(29-10-8-27-2)20(30-11-9-28-3)14-18(17)24-22(26)25-21/h1,5-7,12-14H,8-11H2,2-3H3,(H2,23,24,25,26)
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.1638