Learn More
(±)-Ácido 2-hidroxidodecanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (±)-2-Hydroxydodecanoic Acid |
| CAS | 2984-55-6 |
| Fórmula molecular | C12H24O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (±)-alpha-Hydroxylauric Acid, 2-Hydroxylauric Acid, DL-2-Hydroxydodecanoic Acid, DL-2-Hydroxylauric Acid, alpha-Hydroxydodecanoic Acid, alpha-Hydroxylauric Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H24O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(13)12(14)15/h11,13H,2-10H2,1H3,(H,14,15) |
| SMILES | CCCCCCCCCCC(O)C(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 216.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.1725 |