Learn More
Éster 1,1-dimetiletílico del ácido 2-(hidroxidifenilmetil)-1-pirrolidincarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Hydroxydiphenylmethyl)-1-pyrrolidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 360574-94-3 |
| Fórmula molecular | C22H27NO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H27NO3/c1-21(2,3)26-20(24)23-16-10-15-19(23)22(25,17-11-6-4-7-12-17)18-13-8-5-9-14-18/h4-9,11-14,19,25H,10,15-16H2,1-3H3 |
| SMILES | O=C(N1C(C(C2=CC=CC=C2)(O)C3=CC=CC=C3)CCC1)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-(hidroxidifenilmetil)pirrolidin-1-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 353.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 353.2 |