Learn More
2-hidroxidibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxydibenz[b,e]oxepin-11(6H)-one |
| CAS | 50456-78-5 |
| Fórmula molecular | C14H10O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2-Hydroxy-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-11-one, 6,11-Dihydro-2-hydroxydibenz[b,e]oxepin-11-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H10O3/c15-10-5-6-13-12(7-10)14(16)11-4-2-1-3-9(11)8-17-13/h1-7,15H,8H2 |
| SMILES | Oc1ccc2OCc3ccccc3C(=O)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxi-6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 226.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.063 |