Learn More
Ácido 2-hidroxidecanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxydecanoic Acid |
| CAS | 5393-81-7 |
| Fórmula molecular | C10H20O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (±)-2-Hydroxydecanoic Acid, (±)-alpha-Hydroxycapric Acid, (±)-alpha-Hydroxydecanoic Acid, 2-Hydroxycapric Acid, DL-2-Hydroxycapric Acid, NSC 4801, alpha-Hydroxycapric Acid, alpha-Hydroxydecanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H20O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(11)10(12)13/h9,11H,2-8H2,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | CCCCCCCCC(O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-hidroxidecanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 188.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.1412 |