Learn More
Ácido 2-hidroxidecanedióico, TRC
Código de producto. 30393220
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30393220 50 mg
30398363 10 mg
30391592 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30393220 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH93945050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103963-71-9
Fórmula molecular C10H18O5
Peso molecular (g/mol) 218.25
Sinónimo alpha-Hydroxysebacic Acid
Nombre IUPAC Ácido 2-hidroxidecanedióico
SMILES OC(CCCCCCCC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxydecanedioic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O5/c11-8(10(14)15)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h8,11H,1-7H2,(H,12,13)(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.1154