Learn More
2-hidroxiciclopentan-1-ona (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-hydroxycyclopentan-1-one |
| CAS | 473-84-7 |
| Fórmula molecular | C5H8O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-Hydroxycyclopentan-1-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5(4)7/h4,6H,1-3H2 |
| SMILES | OC1CCCC1=O |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxiciclopentan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 100.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.0524 |