Learn More
2-Hidroxiciclopent-2-en-1-uno, TRC
Código de producto. 30401770
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30401770 500 mg
30391710 100 mg
30392565 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30401770 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH954073500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10493-98-8
Fórmula molecular C5H6O2
Peso molecular (g/mol) 98.09
Sinónimo 2-Hydroxy-Cyclopent-2-en-1-one
Nombre IUPAC 2-hidroxiciclopent-2-en-1-uno
SMILES OC1=CCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxycyclopent-2-en-1-one
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6O2/c6-4-2-1-3-5(4)7/h2,6H,1,3H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.0368