Learn More
Dimero de2-hidroxiciclohexanona, + 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392169
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11392169 5 g 5 g
11382169 1 g 1 g
11302179 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11392169
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27199.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 30282-14-5 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
It is a reactant involved in the synthesis of substrates for tin tetrachloride mediated fragmentation to produce ynones and ynoates, tandem oxidation coupling reactions with diamines, asymmetric allylic alkylation of enolates and formate reduction of allylic carbonates for polypropionate systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un reactivo implicado en la síntesis de sustratos para la fragmentación mediada por tetracloruro de estaño para producir inones e inoatos, reacciones de acoplamiento de oxidación en tándem con diaminas, alquilación alílica asimétrica de enolatos y reducción de formato de carbonatos alílicos para sistemas de polipropionato.
Solubilidad
Parcialmente miscible en agua.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de ignición. Proteger de cargas electrostáticas. Garantice una ventilación adecuada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30282-14-5
Fórmula molecular C6H10O2
Peso molecular (g/mol) 114.144
Número MDL MFCD00151157
Clave InChI ODZTXUXIYGJLMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxycyclohexanone, adipoin, 2-hydroxy-1-cyclohexanone, cyclohexanone, 2-hydroxy, 2-hydroxy-cyclohexanone, cyclohexanone, 2-hydroxy-, 2r, cyclohexanone, 2-hydroxy-, dimer, cyclohexanone, dimer, zlchem 1128, acmc-20n5uh
PubChem CID 10785
ChEBI CHEBI:17878
Nombre IUPAC 2-hidroxiciclohexan-1-ona
SMILES C1CCC(=O)C(C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxycyclohexanone dimer
Punto de fusión 100°C to 107°C
Punto de ebullición 83°C to 86°C (13 mmHg)
Temperatura de inflamación 79°C (174°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN1325
Información de solubilidad Partly miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.28
Porcentaje de pureza ≥90%