Learn More
2-hidroxicinnamaldehído, TRC
Código de producto. 30408647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30408647 1 g
30393319 100 mg
30391074 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30408647 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9183251G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60125-23-7
Fórmula molecular C9H8O2
Peso molecular (g/mol) 148.16
Sinónimo (E)-3-(2-Hydroxyphenyl)-2-propenal, (2E)-3-(2-Hydroxyphenyl)-2-propenal, (E)-3-(2-Hydroxyphenyl)acrylaldehyde, o-Hydroxy-trans-cinnamaldehyde, trans-2-Hydroxycinnamaldehyde
Nombre IUPAC (E)-3-(2-hidroxifenil)prop-2-enal
SMILES Oc1ccccc1\C=C\C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxycinnamaldehyde
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8O2/c10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)11/h1-7,11H/b5-3+
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.0524