Learn More
2-hidroxicriseno, TRC
Código de producto. 30137301
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137301 10 mg 10 miligramos
30135688 2.5 mg 2.50 miligramo
30005572 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137301 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH90534010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65945-06-4
Fórmula molecular C18H12O
Peso molecular (g/mol) 244.29
Sinónimo 2-Chrysenol
SMILES OC1=CC(C=CC2=C3C=CC4=CC=CC=C24)=C3C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxychrysene
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H12O/c19-14-7-10-16-13(11-14)6-9-17-15-4-2-1-3-12(15)5-8-18(16)17/h1-11,19H
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.0888