Learn More
2-Hidroxichalcona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11405263
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11405263 5 g 5 g
11415263 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11405263 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12851.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 644-78-0 | C15H12O2 | 224.259 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 644-78-0
Fórmula molecular C15H12O2
Peso molecular (g/mol) 224.259
Número MDL MFCD00016449
Clave InChI UDOOPSJCRMKSGL-ZHACJKMWSA-N
Sinónimo 2-hydroxychalcone, 2e-3-2-hydroxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, 2-propen-1-one, 3-2-hydroxyphenyl-1-phenyl, 2-2-hydroxybenzal acetophenone, e-3-2-hydroxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, 3-2-hydroxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, 3-2-hydroxyphenyl-1-phenyl-2-propen-1-one, e-3-2-hydroxyphenyl-1-phenyl-prop-2-en-1-one, 2-hydroxybenzylidene acetophenone, chalcone, 1
PubChem CID 5367146
Nombre IUPAC (E)-3-(2-hidroxifenil)-1-fenilprop-2-en-1-ona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C=CC2=CC=CC=C2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxychalcone
Punto de fusión ∼154°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 2049134
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.26
Porcentaje de pureza ≥98%