Learn More
2'-hidroxichalcona, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358835
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11358835 25 g 25 g
11348835 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358835 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13937.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1214-47-7 | C15H12O2 | 224.259 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1214-47-7
Fórmula molecular C15H12O2
Peso molecular (g/mol) 224.259
Número MDL MFCD00016441
Clave InChI AETKQQBRKSELEL-ZHACJKMWSA-N
Sinónimo 2'-hydroxychalcone, o-hydroxychalcone, e-2'-hydroxychalcone, 1-2-hydroxyphenyl-3-phenylprop-2-en-1-one, chalcone, 2'-hydroxy, ccris 7796, 1-2-hydroxyphenyl-3-phenyl-2-propen-1-one, unii-vy06dz94oc, acrylophenone, 2'-hydroxy-3-phenyl, 2-propen-1-one, 1-2-hydroxyphenyl-3-phenyl
PubChem CID 638276
ChEBI CHEBI:27916
Nombre IUPAC (E)-1-(2-hidroxifenilo)-3-fenilprop-2-es-1-ona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)C2=CC=CC=C2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Hydroxychalcone
Punto de fusión 89°C to 91°C
Cantidad 25 g
Beilstein 976324
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.26
Porcentaje de pureza ≥98%