Learn More
2-Hidroxicarbazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382929
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382929 25 g 25 g
11372929 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382929 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27765.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 86-79-3 | C12H9NO | 183.21 g/mol
Carbazol has been found possible to distinguish between heparin, heparin derivatives, and other polyuronides of connective tissue. A new modification of the carbazole analysis is useful for determination of d-mannuronic acid in heteropolysaccharides. 2-Hydroxycarbazole was used in the synthesis of isochromene fused carbazol, (4aS,13bR)-2,5,5-trimethyl-3,4,4a,5,8,13b-hexahydroisochromeno[3,4-b]carbazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se ha descubierto que el carbazol puede distinguir entre heparina, derivados de la heparina y otros poliurónidos del tejido conectivo. Una nueva modificación del análisis del carbazol es útil para la determinación del ácido d-manurónico en los heteropolisacáridos. El 2-hidroxicarbazol se utilizó en la síntesis del carbazol fundido isocromeno, (4aS,13bR)-2,5,5-trimetil-3,4,4a,5,8,13b-hexahidroisocromeno[3,4-b]carbazol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86-79-3
Fórmula molecular C12H9NO
Peso molecular (g/mol) 183.21
Número MDL MFCD00004962
Clave InChI GWPGDZPXOZATKL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxycarbazole, carbazol-2-ol, ccris 5301, 2-hydroxycarbazol, 7-hydroxycarbazole, 2-hydroxy carbazole, pubchem9945, pubchem9949, 2-hydroxy-9h-carbazol, 2-hydroxy-9h-carbazole
PubChem CID 93551
Nombre IUPAC 9H-carbazol-2-ol
SMILES OC1=CC2=C(C=C1)C1=C(N2)C=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxycarbazole
Punto de fusión 262°C to 273°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.21
Porcentaje de pureza 97%