Learn More
Ácido 2-hidroxicaprílico, TRC
Código de producto. 30395147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30395147 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30395147 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH999988500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxycaprylic Acid
CAS 617-73-2
Fórmula molecular C8H16O3
Cantidad 500 mg
Sinónimo 2-Hydroxycaprylic Acid, Octanoic acid, 2-hydroxy-, 2-Hydroxyoctanoic acid, (±)-2-Hydroxyoctanoic acid, (±)-α-Hydroxycaprylic acid, 2-Hydroxycaprylic acid, DL-2-Hydroxycaprylic acid, DL-2-Hydroxyoctanoic acid, NSC 189703, α-Hydroxy-n-caprylic acid, α-Hydroxycaprylic acid, α-Hydroxyoctanoic acid, 2-Hydroxycaprylic Acid, Octanoic acid, 2-hydroxy-, 2-Hydroxyoctanoic acid, (±)-2-Hydroxyoctanoic acid, (±)-α-Hydroxycaprylic acid, 2-Hydroxycaprylic acid, DL-2-Hydroxycaprylic acid, DL-2-Hydroxyoctanoic acid, NSC 189703, α-Hydroxy-n-caprylic acid, α-Hydroxycaprylic acid, α-Hydroxyoctanoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16O3/c1-2-3-4-5-6-7(9)8(10)11/h7,9H,2-6H2,1H3,(H,10,11)
SMILES CCCCCCC(O)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxioctanoico
Peso molecular (g/mol) 160.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.1099