Learn More
Ácido 2-hidroxibutanoico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxybutanoic Acid |
| Cantidad | 25 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 104.0473 |