Learn More
2'-Ácido hidroxibifenil-3-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2'-Hydroxybiphenyl-3-carboxylic Acid |
| CAS | 893736-72-6 |
| Fórmula molecular | C13H10O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2'-Hydroxy[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10O3/c14-12-7-2-1-6-11(12)9-4-3-5-10(8-9)13(15)16/h1-8,14H,(H,15,16) |
| SMILES | OC(=O)c1cccc(c1)c2ccccc2O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-(2-hidroxifenil)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 214.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.063 |