Learn More
Ácido 2-hidroxibiciclo[3.2.1]octano-6-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10209282
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10209282 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10750164 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10209282 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTBG00035CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 257932-29-9
Fórmula molecular C9H14O3
Peso molecular (g/mol) 170.21
Número MDL MFCD00180256
Clave InChI FSQSHXLJRFYYMV-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-hydroxybicyclo 3.2.1 octane-6-carboxylic acid, maybridge1_002398, 4-hydroxybicyclo 3.2.1 octane-7-carboxylic acid, bicyclo 3.2.1 octane-6-carboxylicacid, 2-hydroxy
PubChem CID 2802922
Nombre IUPAC ácido 4-hidroxibiciclo[3.2.1]octano-7-carboxílico
SMILES OC1CCC2CC1CC2C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxybicyclo[3.2.1]octane-6-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.21
Porcentaje de pureza 97%