Learn More
2-hidroxibencilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Aminomethyl)phenol |
| CAS | 932-30-9 |
| Fórmula molecular | C7 H9 N O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Phenol, 2-(aminomethyl)-, o-Cresol, α-amino- (6CI,7CI,8CI), 2-(Aminomethyl)phenol, 2-Hydroxybenzenemethanamine, 2-Hydroxybenzylamine, NSC 127870, Salicylamine, o-Hydroxybenzylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9NO/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4,9H,5,8H2 |
| SMILES | NCc1ccccc1O |
| Nombre IUPAC | 2-(aminometil)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 123.153 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 123.068 |