Learn More
2-Hidroxibencilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10416622 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10416622 1 g Frasco de vidrio 1 g
11955281 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10416622 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 298890010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 932-30-9 | C7H9NO | 123.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 932-30-9
Fórmula molecular C7H9NO
Peso molecular (g/mol) 123.15
Número MDL MFCD00870498
Clave InChI KPRZOPQOBJRYSW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminomethyl phenol, 2-hydroxybenzylamine, phenol, 2-aminomethyl, o-hydroxybenzylamine, 2-hydroxyphenyl methylamine, unii-696r5n4nrm, salicylamine, aminomethyl phenol, o-aminomethylphenol, o-hydroxy-benzylamine
PubChem CID 70267
Nombre IUPAC 2-(aminometil)fenol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CN)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxybenzylamine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 127.0°C to 131.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal OHC6H4CH2NH2
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.15
Porcentaje de pureza 98%