Learn More
Alcohol 2-hidroxibencílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Salicyl Alcohol |
| CAS | 90-01-7 |
| Fórmula molecular | C7 H8 O2 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Benzenemethanol, 2-hydroxy-, Benzyl alcohol, o-hydroxy- (8CI), 2-Hydroxybenzenemethanol, 1-(o-Hydroxyphenyl)methanol, 2-Hydroxybenzyl alcohol, 2-Hydroxymethylphenol, 2-Methylolphenol, Diathesin, NSC 3814, Salicain, Salicyl alcohol, Salicylic alcohol, Saligenin, Saligenol, o-(Hydroxymethyl)phenol, o-Hydroxybenzyl alcohol, o-Methylolphenol, α,2-Dihydroxytoluene, α-Hydroxy-o-cresol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4,8-9H,5H2 |
| SMILES | OCc1ccccc1O |
| Nombre IUPAC | 2-(hidroximetil)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 124.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 124.0524 |