Learn More
Alcohol 2-hidroxibencílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11427037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11427037 250 g 250 g
11417037 50 g 50 g
11407037 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11427037 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14410.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 90-01-7 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
2-Hydroxybenzyl alcohol acts as a local anesthetic. It is used in gastrodin production via biotransformation by cultured cells of Aspergillus foetidus and Penicillium cyclopium and participates in the selective ring opening reaction of 4H-1,3,2-benzodioxasilines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El alcohol 2-hidroxibencílico actúa como anestésico local. Se utiliza en la producción de gastrodina a través de biotransformación mediante células cultivadas de Aspergillus foetidus y Penicillium cyclopium y participa en la reacción de apertura de anillo selectiva de 4H-1,3,2-benzodioxasilinas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-01-7
Fórmula molecular C7H8O2
Peso molecular (g/mol) 124.14
Número MDL MFCD00004617
Clave InChI CQRYARSYNCAZFO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo salicyl alcohol, 2-hydroxybenzyl alcohol, saligenin, 2-hydroxymethyl phenol, 2-methylolphenol, o-hydroxybenzyl alcohol, saligenol, benzenemethanol, 2-hydroxy, diathesin, o-methylolphenol
PubChem CID 5146
ChEBI CHEBI:16464
Nombre IUPAC 2-(hidroximetil)fenol
SMILES OCC1=CC=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxybenzyl alcohol
Punto de fusión 83°C to 87°C
Cantidad 250 g
Beilstein 1907195
Índice Merck 14,8325
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza 99%