Learn More
Alcohol 2-hidroxibencílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10144000 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10144000 25 g Frasco de vidrio 25 g
10245750 100 g Frasco de vidrio 100 g
15129213 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
3 options
Código de producto. 10144000
Marca: Thermo Scientific Acros 173330250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 90-01-7 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-01-7
Fórmula molecular C7H8O2
Peso molecular (g/mol) 124.14
Número MDL MFCD00004617
Clave InChI CQRYARSYNCAZFO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo salicyl alcohol, 2-hydroxybenzyl alcohol, saligenin, 2-hydroxymethyl phenol, 2-methylolphenol, o-hydroxybenzyl alcohol, saligenol, benzenemethanol, 2-hydroxy, diathesin, o-methylolphenol
PubChem CID 5146
ChEBI CHEBI:16464
Nombre IUPAC 2-(hidroximetil)fenol
SMILES OCC1=CC=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxybenzyl alcohol
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 83.0°C to 87.0°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOC6H4CH2OH
Cantidad 25 g
Beilstein 06,891
Fieser 17,305
Índice Merck 15,8461
Información de solubilidad Solubility in water: 67g/L (22 c). Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform,ether,propylene,glycol,benzene and fixed oils
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Copos cristalinos o polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Hydroxybenzyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.