Learn More
2-Hidroxibenzotiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11497977 5 g 5 g
11407987 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11497977 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16648.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 934-34-9 | C7H5NOS | 151.183 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 934-34-9
Fórmula molecular C7H5NOS
Peso molecular (g/mol) 151.183
Número MDL MFCD00022868
Clave InChI YEDUAINPPJYDJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzothiazolone, 2-hydroxybenzothiazole, 2 3h-benzothiazolone, 2-benzothiazolol, 2-benzothiazolone, 1,3-benzothiazol-2-ol, 2-benzothiazolinone, 3h-benzothiazol-2-one, benzothiazolol, benzo d thiazol-2 3h-one
PubChem CID 13625
ChEBI CHEBI:115196
Nombre IUPAC 3H-1,3-bencitiazol-2-ona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC(=O)S2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxybenzothiazole
Punto de fusión 136°C to 140°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.18
Porcentaje de pureza 98%