Learn More
2-Hidroxibenzofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10054803 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10054803 1 g Frasco de vidrio 1 g
10476970 10 g Frasco de vidrio 10 g
10113340 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10054803 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 146920010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 117-99-7 | C13H10O2 | 198.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117-99-7
Fórmula molecular C13H10O2
Peso molecular (g/mol) 198.22
Número MDL MFCD00002216
Clave InChI HJIAMFHSAAEUKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxybenzophenone, o-benzoylphenol, 2-hydroxyphenyl phenyl methanone, o-hydroxybenzophenone, benzophenone, 2-hydroxy, methanone, 2-hydroxyphenyl phenyl, phenyl 2-hydroxyphenyl ketone, unii-lqv22w4v05, ortho-hydroxybenzophenone, 2-hydroxyphenyl phenylmethanone
PubChem CID 8348
Nombre IUPAC (2-hidroxifenilo)-fenilmetanona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxybenzophenone
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 37°C to 40°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 171°C to 173°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOC6H4COC6H5
Cantidad 1 g
Beilstein 08, 155
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.22
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Hydroxybenzophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.