Learn More
2-Hidroxibenzofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397546 5 g 5 g
11307556 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397546 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11100.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 117-99-7 | C13H10O2 | 198.221 g/mol
2-Hydroxybenzophenone was used to quantify the metabolites of unmethylated extracts from the supernatants of Pseudomonas acidovorans cultures grown on 1,1-diphenylethylene. It reacts with 3-aminophenyl boronic acid to form macrocyclic boronates. 2-Hydroxybenzophenone forms copolymer 2-hydroxy, 3-allyl, 4,4?-dimethoxybenzophenone with methyl methacrylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-hidroxibenzofenona se utilizó para cuantificar los metabolitos de extractos no metilados de los sobrenadantes de cultivos de Pseudomonas acidovorans desarrollados en 1,1-difeniletileneno. Reacciona con el ácido borónico 3-aminofenil para formar boronatos macrocíclicos. El 2-la hidroxibenzofenona forma copolímero 2-hidroxi, 3-alilo, 4,4′-dimetoxibenzofenona con metacrilato de metilo.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117-99-7
Fórmula molecular C13H10O2
Peso molecular (g/mol) 198.221
Número MDL MFCD00002216
Clave InChI HJIAMFHSAAEUKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxybenzophenone, o-benzoylphenol, 2-hydroxyphenyl phenyl methanone, o-hydroxybenzophenone, benzophenone, 2-hydroxy, methanone, 2-hydroxyphenyl phenyl, phenyl 2-hydroxyphenyl ketone, unii-lqv22w4v05, ortho-hydroxybenzophenone, 2-hydroxyphenyl phenylmethanone
PubChem CID 8348
Nombre IUPAC (2-hidroxifenilo)-fenilmetanona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxybenzophenone
Punto de fusión 38°C to 40°C
Punto de ebullición 171°C to 173°C (12 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 1638174
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.22
Porcentaje de pureza 99%